Få mere at vide
Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate |
| CAS | 51282-49-6 |
| Molekylær formel | C8H6ClNO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.59 |
| Formel vægt | 214.9985 |