missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 5-Chloro-2-methoxy-d3-benzoate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester-D3 (methyl ether-D3) |
| CAS | 1219803-33-4 |
| Molekylær formel | C9 D3 H6 Cl O3 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 4-Chloro-2-(methoxycarbonyl)anisole-d3, 5-Chloro-2-(methoxy-d3)benzoic acid methyl ester, Methyl 2-(methoxy-d3)-5-chlorobenzoate, Methyl 5-chloro-2-(methoxy-d3)benzoate, 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester-D3 (methyl ether-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9ClO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5 H,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 5-chloro-2-(trideuteriomethoxy)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.6375 |
| Formel vægt | 203.0429 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?