Få mere at vide
Methyl 5-Chloro-2-methoxy-4-trifluoroacetamidobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Chloro-2-methoxy-4-trifluoroacetamidobenzoate |
| CAS | 447438-06-4 |
| Molekylær formel | C11 H9 Cl F3 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClF3NO4/c1-19-8-4-7(16-10(18)11(13,14)15)6(12)3-5(8)9(17)20-2/h3-4H,1-2H3,(H,16,18) |
| SMIL | COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C(F)(F)F)cc1OC |
| IUPAC navn | methyl 5-chloro-2-methoxy-4-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.64 |
| Formel vægt | 311.0172 |