Få mere at vide
Methyl 5-chloro-2-hydroxy-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-chloro-2-hydroxy-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate |
| CAS | 144172-24-7 |
| Molekylær formel | C11H9O4Cl |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | Indoxacarb Impurity 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClO4/c1-16-10(14)11(15)5-6-4-7(12)2-3-8(6)9(11)13/h2-4,15H,5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1(O)Cc2cc(Cl)ccc2C1=O |
| IUPAC navn | methyl 6-chloro-2-hydroxy-3-oxo-1H-indene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.63 |
| Formel vægt | 240.0189 |