Få mere at vide
Methyl 5-Chloro-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Chloro-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate |
| CAS | 65738-56-9 |
| Molekylær formel | C11H9ClO3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClO3/c1-15-11(14)9-5-6-4-7(12)2-3-8(6)10(9)13/h2-4,9H,5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1Cc2cc(Cl)ccc2C1=O |
| IUPAC navn | methyl 6-chloro-3-oxo-1,2-dihydroindene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.64 |
| Formel vægt | 224.024 |