missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 5-Chloro-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30470643
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470643 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM4308301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 5-Chloro-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
CAS 65738-56-9
Molekylær formel C11H9ClO3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H9ClO3/c1-15-11(14)9-5-6-4-7(12)2-3-8(6)10(9)13/h2-4,9H,5H2,1H3
SMIL COC(=O)C1Cc2cc(Cl)ccc2C1=O
IUPAC navn methyl 6-chloro-3-oxo-1,2-dihydroindene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 224.64
Formel vægt 224.024
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.