Få mere at vide
Methyl 5-Bromovalerate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Bromovalerate |
| CAS | 5454-83-1 |
| Molekylær formel | C6H11BrO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 5-Bromopentanoic Acid Methyl Ester, 5-Bromovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-Bromopentanoate, Methyl delta-Bromovalerate, Methyl ω-Bromopentanoate, NSC 23228 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCCBr |
| IUPAC navn | methyl 5-bromopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.05 |
| Formel vægt | 193.9942 |