Få mere at vide
Methyl 5-bromovalerate, 97%
Artikelnummer. p-161121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
Artikelnummer. 10427900
Brand: Thermo Scientific Acros 126460100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5454-83-1 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5454-83-1
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.06
MDL nummer MFCD00000265
InChI nøgle RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79557
IUPAC navn methyl-5-brompentanoat
SMIL COC(=O)CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromovalerate
Navn note 97%
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.3600g/mL
Flammepunkt 99°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)4CO2CH3
Brydningsindeks 1.4620 to 1.464
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.36
Synonym methyl 5-bromovalerate, 5-bromovaleric acid methyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl .omega.-bromopentanoate, 5-bromopentanoic acid methyl ester, 5-bromo-pentanoic acid methyl ester, methyl omega-bromopentanoate, methyl5-bromovalerate, valeric acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl-5-bromovalerate
Formel vægt 195.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske