Få mere at vide
Methyl 5-bromovalerate, 97%
Artikelnummer. 10606712 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10606712 25 g Glasflaske 25g
10427900 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606712 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126460250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5454-83-1 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5454-83-1
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.06
MDL nummer MFCD00000265
InChI nøgle RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79557
IUPAC navn methyl-5-brompentanoat
SMIL COC(=O)CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromovalerate
Navn note 97%
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.3600g/mL
Flammepunkt 99°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)4CO2CH3
Brydningsindeks 1.4620 to 1.464
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.36
Synonym methyl 5-bromovalerate, 5-bromovaleric acid methyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl .omega.-bromopentanoate, 5-bromopentanoic acid methyl ester, 5-bromo-pentanoic acid methyl ester, methyl omega-bromopentanoate, methyl5-bromovalerate, valeric acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl-5-bromovalerate
Formel vægt 195.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske