Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-bromovalerate |
| Navn note | 97% |
| Farve | Brun til farveløs |
| Tæthed | 1.3600g/mL |
| Flammepunkt | 99°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Br(CH2)4CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.4620 to 1.464 |
| Vis mere |