Få mere at vide
Methyl 5-bromovalerate, 97%
Artikelnummer. 11419376
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419376 5 g 5g
11429376 25 g 25g
11439376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19072.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5454-83-1 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Det bruges som mellemprodukt i produktionen af Apixaban.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som mellemprodukt i produktionen af Apixaban.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5454-83-1
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.06
MDL nummer MFCD00000265
InChI nøgle RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79557
IUPAC navn methyl-5-brompentanoat
SMIL COC(=O)CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromovalerate
Tæthed 1.363
Kogepunkt 79°C to 80°C (4 mmHg)
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.463
Mængde 5 g
Beilstein 1749649
Synonym methyl 5-bromovalerate, 5-bromovaleric acid methyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl .omega.-bromopentanoate, 5-bromopentanoic acid methyl ester, 5-bromo-pentanoic acid methyl ester, methyl omega-bromopentanoate, methyl5-bromovalerate, valeric acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl-5-bromovalerate
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 195.06
Procent renhed 97%