Få mere at vide
Methyl-5-brompyrimidin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497858
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497858 1 g 1g
15407868 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61339.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89581-38-4 | Molekylformel: C6H5BrN2O2 | Molekylvægt: 217,02 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89581-38-4
Molekylær formel C6H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 217.02
MDL nummer MFCD11111606
InChI nøgle XILAKTMDKMVJQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, methyl-5-bromo-2 pyrimidine carboxylate, 5-bromo-pyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-20dmbr, pubchem21032, methyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, methyl 5-bromanylpyrimidine-2-carboxylate
PubChem CID 45790831
IUPAC navn methyl-5-brompyrimidin-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC=C(Br)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 217.02
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof