Få mere at vide
Methyl-5-brompyridin-2-carboxylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457096
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457096 5 g 5g
11447096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25415.06
Request Bulk or Custom Format
Methyl-5-brompyridin-2-carboxylat anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-5-brompyridin-2-carboxylat anvendes som et organisk
kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29682-15-3
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD04112493
InChI nøgle JEURNBCYNWNADN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromopicolinate, 5-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl5-bromopicolinate, pubchem10589, 5-bromopyridine-2-carboxylicacidmethylester, acmc-1cjr7
PubChem CID 7016458
IUPAC navn methyl-5-brompyridin-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 216.03
Procent renhed ≥98%