Få mere at vide
Methyl 5-bromonicotinat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-bromonicotinate |
| CAS | 29681-44-5 |
| Molekylær formel | C7 H6 Br N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cncc(Br)c1 |
| IUPAC navn | Methyl 5-bromopyridin-3-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.032 |
| Formel vægt | 214.958 |