Få mere at vide
Methyl 5-bromonicotinat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459946
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459946 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11459946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20908.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 29681-44-5 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Et substrat brugt i en mikrobølge-assisteret, palladium-katalyseret arylering af acetone som dets TMS-enolether.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Et substrat, der anvendes i en mikrobølge-assisteret, palladium-katalyseret
arylering af acetone som dets TMS-enolether.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromonicotinate
CAS 29681-44-5
Smeltepunkt 96°C to 98°C
Molekylær formel C7H6BrNO2
MDL nummer MFCD00173668
Mængde 25 g
Synonym methyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid methyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester
Opløselighedsinformation Slightly soluble aq. soln..
InChI nøgle AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CN=CC(Br)=C1
IUPAC navn methyl-5-brompyridin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 216.03
PubChem CID 699336
Formel vægt 216.04
Procent renhed 97%