Få mere at vide
Methyl 5-bromonicotinat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449946
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449946 5 g 5g
11439946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20908.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et substrat brugt i en mikrobølge-assisteret, palladium-katalyseret arylering af acetone som dets TMS-enolether.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Et substrat, der anvendes i en mikrobølge-assisteret, palladium-katalyseret
arylering af acetone som dets TMS-enolether.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29681-44-5
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD00173668
InChI nøgle AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid methyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 3-bromo-5-methoxycarbonyl pyridine, 5-bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-bromo-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, methyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate
PubChem CID 699336
IUPAC navn methyl-5-brompyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromonicotinate
Smeltepunkt 96°C to 98°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 216.04
Procent renhed 97%