Få mere at vide
Methyl 5-bromofuran-2-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30479573
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479573 100 mg
30480523 500 mg
30469100 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM296140100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2527-99-3
Molekylær formel C6 H5 Br O3
Molekylvægt (g/mol) 205.006
IUPAC navn Methyl 5-bromofuran-2-carboxylat
SMIL COC(=O)c1oc(Br)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
Formel vægt 203.942