Få mere at vide
Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate, 98%
Artikelnummer. 15482079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482079 5 g 5g
15472079 1 g 1g
15492079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64754.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78686-77-8 | C7H5BrClNO2 | 250.476 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78686-77-8
Molekylær formel C7H5BrClNO2
Molekylvægt (g/mol) 250.476
MDL nummer MFCD03844855
InChI nøgle WINGWVOUOFMOJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764313
IUPAC navn methyl-5-brom-6-chlorpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate
Smeltepunkt 76°C to 79°C
Mængde 5 g
Beilstein 4403950
Synonym methyl 5-bromo-6-chloronicotinate, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl-5-bromo-6-chloronicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro-, methyl ester, methyl 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylate, zlchem 1175, 3-bromo-4-chloro-benzoicacidmethylester, pubchem12980, acmc-1bdei, methyl5-bromo-6-chloronicotinate
Formel vægt 250.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof