missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 5-Bromo-4-methoxypicolinate, TRC

Artikelnummer. 30483514
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483514 5 g
30475097 1 g
30481418 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2968035G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1256789-95-3
Molekylær formel C8H8NO3Br
Molekylvægt (g/mol) 246.05
IUPAC navn methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate
SMIL COC(=O)c1cc(OC)c(Br)cn1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 5-Bromo-4-methoxypicolinate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-3-6(8(11)13-2)10-4-5(7)9/h3-4H,1-2H3
Formel vægt 244.9688
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.