Få mere at vide
Methyl 5-Bromo-4-methoxypicolinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Bromo-4-methoxypicolinate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-3-6(8(11)13-2)10-4-5(7)9/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 244.9688 |