Få mere at vide
Methyl-5-brom-2-(methylthio)pyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448906
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448906 5 g 5g
15458906 250 mg 250mg
15438906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64417.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 50593-91-4 | Molekylformel: C7H7BrN2O2S | Molekylvægt: 263,11 g/mol
Det kan bruges som farmaceutisk råmateriale og som mellemmateriale.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det kan bruges som farmaceutisk råmateriale og som mellemmateriale.
Opløselighed
Let opløselig i vand (0,42 g/L).
Bemærk
Opbevar det køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevar væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50593-91-4
Molekylær formel C7H7BrN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 263.11
MDL nummer MFCD05664428
InChI nøgle MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794729
SMIL COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
Smeltepunkt 61 °C til 64 °C
Farve Gul
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 910703
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (0,42 g/L).
IUPAC navn methyl-5-brom-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-carboxylat
Formel vægt 263.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof