Få mere at vide
Methyl-5-brom-2-(methylthio)pyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det kan bruges som farmaceutisk råmateriale og som mellemmateriale.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det kan bruges som farmaceutisk råmateriale og som mellemmateriale.
Opløselighed
Let opløselig i vand (0,42 g/L).
Bemærk
Opbevar det køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevar væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate |
| Smeltepunkt | 61 °C til 64 °C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 910703 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand (0,42 g/L). |
| IUPAC navn | Methyl 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidin-4-carboxylat |
| Formel vægt | 263.11 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |