Få mere at vide
Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005517
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31005517 10 g 10g
30996614 5 g 5g
31003419 25 g 25g
30989365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31005517 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13912510g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
CAS 50593-91-4
Molekylær formel C7H7BrN2O2S
MDL nummer MFCD05664428
Mængde 10 g
SMIL O=C(C1=NC(SC)=NC=C1Br)OC
Molekylvægt (g/mol) 263.11
Procent renhed 97%