Få mere at vide
Methyl-5-brom-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10317644
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317644 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10388813 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317644 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01274DA
Kemiske identifikatorer
CAS 50593-91-4
Molekylær formel C7H7BrN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 263.11
MDL nummer MFCD05664428
InChI nøgle MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794729
SMIL COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn methyl-5-brom-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-carboxylat
Formel vægt 263.11
Procent renhed 97%