Få mere at vide
Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11444470
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444470 1 g 1g
11434470 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444470 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50066.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122433-41-4
Molekylær formel C8H8BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 246.06
MDL nummer MFCD08064227
InChI nøgle OLQOVEOEHQDKSC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14371729
IUPAC navn methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=CC(Br)=CN=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate
Mængde 1 g
Synonym methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, 5-bromo-2-methoxy-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methoxy-, methyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-2-methoxy-, methyl ester, pubchem22054, acmc-209akv, methyl5-bromo-2-methoxynicotinate, methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
Formel vægt 246.06
Procent renhed 97%