Få mere at vide
Methyl 5-bromo-2-furoat, 97%
Artikelnummer. 11458887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458887 25 g 25g
11438887 1 g 1g
11448887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20524.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205,007 g/mol
Det bruges til fremstilling af hydroquinon bis(2-carbomethoxy-5-furylether).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til fremstilling af hydroquinon bis(2-carbomethoxy-5-furylether).
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2527-99-3
Molekylær formel C6H5BrO3
MDL nummer MFCD00092313
InChI nøgle FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
PubChem CID 599633
IUPAC navn methyl-5-bromfuran-2-carboxylat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromo-2-furoate
Smeltepunkt 62 °C til 65 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Letopløselig vandig opløsning.
SMIL COC(=O)C1=CC=C(Br)O1
Molekylvægt (g/mol) 205.01
Formel vægt 205.01
Procent renhed 97%