Få mere at vide
Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate, 98%
Artikelnummer. 15462149
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462149 25 g 25g
15452149 5 g 5g
15472149 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64791.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78686-79-0 | C7H5BrClNO2 | 250.476 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78686-79-0
Molekylær formel C7H5BrClNO2
Molekylvægt (g/mol) 250.476
MDL nummer MFCD03844848
InChI nøgle MOMQDEDQGJAKII-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763343
IUPAC navn methyl-5-brom-2-chlorpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CN=C1Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
Smeltepunkt 48°C to 53°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 4394169
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Synonym methyl 5-bromo-2-chloronicotinate, methyl5-bromo-2-chloronicotinate, 5-bromo-2-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 5-bromo-2-chloronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-chloro-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carboxylate, 5-bromo-2-chloro-3-methoxycarbonyl pyridine, pubchem12966, acmc-209pf0
Formel vægt 250.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof