Få mere at vide
Methyl 5-Bromo-2,2-dimethoxypentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Bromo-2,2-dimethoxypentanoate |
| CAS | 85864-31-9 |
| Molekylær formel | C13 H28 O4 S4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Bromo-2,2-dimethoxypentanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H28O4S4/c1-20(14,15)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-19-21(2,16)17/h3-13H2,1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 1,11-bis(methylsulfonylsulfanyl)undecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.619 |
| Formel vægt | 376.087 |