missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 5-Bromo-2,2-dimethoxypentanoate, TRC

Artikelnummer. 30466567
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466567 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466567 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29510525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 5-Bromo-2,2-dimethoxypentanoate
CAS 85864-31-9
Molekylær formel C13 H28 O4 S4
Mængde 25 mg
Synonym 5-Bromo-2,2-dimethoxypentanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C13H28O4S4/c1-20(14,15)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-19-21(2,16)17/h3-13H2,1-2H3
SMIL CS(=O)(=O)SCCCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C
IUPAC navn 1,11-bis(methylsulfonylsulfanyl)undecane
Molekylvægt (g/mol) 376.619
Formel vægt 376.087
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.