Få mere at vide
Methyl-5-brom-1-benzothiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10503403
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10503403 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10239932 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503403 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00965DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7312-11-0
Molekylær formel C10H7BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 271.128
MDL nummer MFCD05662034
InChI nøgle XDYVZHUZZZKQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic methyl ester, maybridge4_002488, methyl 5-bromobenzo b thiophen-2-carboxylate, methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2carboxylate, methyl 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-bromobenzothiophene-2-carboxylate, 5-bromobenzothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2824065
IUPAC navn methyl-5-brom-1-benzothiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 271.13
Procent renhed 97%