Få mere at vide
Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| CAS | 132119-11-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H15 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Mebendazole Imp. D (EP), Mebendazole USP Related Compound D, Mebendazole USP RC D, Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Related Compound D, Mebendazole Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22) |
| SMIL | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | methyl N-(5-benzoyl-1-methylbenzimidazol-2-yl)carbamat |
| Vis mere |