Få mere at vide
Methyl 5-Aminopentanoate Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30473571
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30473571 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30473571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM287050250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-Aminopentanoate Hydrochloride
CAS 29840-56-0
Molekylær formel C6H13NO2 . (HCl)
Mængde 250 mg
Synonym Methyl 5-Aminovalerate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-9-6(8)4-2-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H
SMIL Cl.COC(=O)CCCCN
IUPAC navn methyl 5-aminopentanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 167.63
Formel vægt 167.0713