missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 5-Aminopentanoate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Aminopentanoate Hydrochloride |
| CAS | 29840-56-0 |
| Molekylær formel | C6H13NO2 . (HCl) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl 5-Aminovalerate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-9-6(8)4-2-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.COC(=O)CCCCN |
| IUPAC navn | methyl 5-aminopentanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.63 |
| Formel vægt | 167.0713 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?