Få mere at vide
Methyl 5-amino-2-furoat, 98%
Artikelnummer. 11342306
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342306 5 g 5g
11332306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05958.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 22600-30-2 | C6H7NO3 | 141,126 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22600-30-2
Molekylær formel C6H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 141.126
MDL nummer MFCD00051661
InChI nøgle KLKQGSISBRVCTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-amino-2-furoate, methyl5-amino-2-furoate, 5-aminofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, methyl 5-amino-2-furate, acmc-1cq6f, methyl-2-amino-5-furoate, 2-amino-5-methoxycarbonylfuran, methyl5-aminofuran-2-carboxylate
PubChem CID 5072225
IUPAC navn methyl-5-aminofuran-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(O1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-amino-2-furoate
Smeltepunkt 131 °C til 135 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1365799
Formel vægt 141.13
Procent renhed 98%