Få mere at vide
Methyl-5-amino-1-benzothiophen-2-carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758423
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10758423 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10209932 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10048793 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10758423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00936CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20699-85-8
Molekylær formel C10H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 207.247
InChI nøgle SIMBULBEQVHFPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824064
IUPAC navn methyl-5-amino-1-benzothiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym methyl 5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-aminothionaphthene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-aminobenzothiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, maybridge3_004413, methyl 5-aminobenzo b thiophene-carboxylate, methyl5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, methyl-5-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-amino-1-benzo b thiophene-2-carboxylate
Formel vægt 207.25
Procent renhed 97%