Få mere at vide
Methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30783395
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30783395 10 g 10g
30772051 5 g 5g
30766898 100 g 100g
30781782 500 g 500g
30768834 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30783395 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1185310g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate
CAS 16475-90-4
Molekylær formel C10H10O4
MDL nummer MFCD00040924
Mængde 10 g
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Procent renhed 98%