Få mere at vide
Methyl 5,6,7,8-Tetradehydro Risperidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Risperidone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25FN4O2/c1-15-3-6-22-26-16(2)19(24(30)29(22)14-15)9-12-28-10-7-17(8-11-28)23-20-5-4-18(25)13-21(20)31-27-23/h3-6,13-14,17H,7-12H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 420.1962 |