Få mere at vide
Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 30052177
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052177 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052177 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0882.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
CAS 31545-31-0
Analyt- eller komponentnavne Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H15 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mebendazole Imp. F (EP), Mebendazole Related Compound F, Mebendazole Impurity F
InChI formel InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22)
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(C)cc3
IUPAC navn methyl N-[5-(4-methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 309.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 309,1113 g/mol