Få mere at vide
Methyl 5-(4-fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoat, TRC
Artikelnummer. 30480700
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480700 10 mg
30466108 50 mg
30471589 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM87063010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870634-36-9
Molekylær formel C12H15FO3
Molekylvægt (g/mol) 226.24
Synonym Methyl Ester 4-Fluoro-delta-hydroxybenzenepentanoic Acid,
IUPAC navn methyl (5S)-5-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanoat
SMIL COC(=O)CCC[C@H](O)c1ccc(F)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15FO3/c1-16-12(15)4-2-3-11(14)9-5-7-10(13)8-6-9/h5-8,11,14H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1
Formel vægt 226.1005