Få mere at vide
Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051521
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051521 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051521 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0463.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
CAS 132119-20-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H14 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole Imp. F (EP), Flubendazole Impurity F
InChI formel InChI=1S/C17H14FN3O3/c1-21-14-8-5-11(15(22)10-3-6-12(18)7-4-10)9-13(14)19-16(21)20-17(23)24-2/h3-9H,1-2H3,(H,19,20,23)
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn methyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1-methylbenzimidazol-2-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 327.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 327.1019 g/mol