Få mere at vide
Methyl [5-[4-(1-Methylethoxy)benzoyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049247
Mængde:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 30049247
Brand: Mikromol MM0463.070025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl [5-[4-(1-Methylethoxy)benzoyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl [5-[4-(1-Methylethoxy)benzoyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Analyt- eller komponentnavne Methyl [5-[4-(1-Methylethoxy)benzoyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H19 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl [5-[4-(1-Methylethoxy)benzoyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole Imp. G (EP), Flubendazole Impurity G
InChI formel InChI=1S/C19H19N3O4/c1-11(2)26-14-7-4-12(5-8-14)17(23)13-6-9-15-16(10-13)21-18(20-15)22-19(24)25-3/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22,24)
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(OC(C)C)cc3
IUPAC navn methyl N-[5-(4-propan-2-yloxybenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 353.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 353.1376 g/mol