Få mere at vide
Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimidazol-2yl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30483621
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30483621 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30483621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33035010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimodazol-2yl)carbamate (Nocodazole)
CAS 31430-18-9
Molekylær formel C14 H11 N3 O3 S
Mængde 10 mg
Synonym Nocodazole
InChI formel InChI=1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
IUPAC navn methyl N-[5-(thiophen-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 301.32
Formel vægt 301.0521