Få mere at vide
Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15H19N3O3S |
| Synonym | Albendazole Impurity |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)(C)CC(=O)C)ccc2[nH]1 |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.39 |
| Mængde | 1 mg |