missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| CAS | 66939-00-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H12 F N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole Imp. E (EP), Flubendazole Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-6-9(8-13(12)19-15)14(21)10-4-2-3-5-11(10)17/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22) |
| SMIL | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3F |
| IUPAC navn | methyl N-[5-(2-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?