missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 5-[2-[Benzyl(tert-butyl)amino]acetyl]-2-hydroxybenzoate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 5-[2-[Benzyl(tert-butyl)amino]acetyl]-2-hydroxybenzoate Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-[2-[Benzyl(tert-butyl)amino]acetyl]-2-hydroxybenzoate Hydrochloride |
| CAS | 27475-26-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 5-[2-[Benzyl(tert-butyl)amino]acetyl]-2-hydroxybenzoate Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H25 N O4 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]acetyl]-2-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 5-[[(1,1-dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]acetyl]-2-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride (9CI), Salicylic acid, 5-(N-benzyl-N-tert-butylglycyl)-, methyl ester, hydrochloride (8CI), 5-(N-Benzyl-N-tert-butylglycyl)salicylic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 5-[2-[Benzyl(tert-butyl)amino]acetyl]-2-hydroxybenzoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO4.ClH/c1-21(2,3)22(13-15-8-6-5-7-9-15)14-19(24)16-10-11-18(23)17(12-16)20(25)26-4;/h5-12,23H,13-14H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.COC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)CN(Cc2ccccc2)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl 5-[2-[benzyl(tert-butyl)amino]acetyl]-2-hydroxybenzoate;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?