Få mere at vide
Methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravglasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 165.15 |
| Procent renhed | 97% |