Få mere at vide
Methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10443413
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10443413 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10769573 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10443413 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39222DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 77484-99-2
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.15
MDL nummer MFCD06797487
InChI nøgle LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 5082263
IUPAC navn methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 165.15
Procent renhed 97%