Få mere at vide
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate |
| CAS | 2967-66-0 |
| Molekylær formel | C9H7F3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | p-Toluic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-, methyl ester (6CI,8CI), 4-Methoxycarbonylbenzotrifluoride, 4-Trifluoromethylbenzoic acid methyl ester, Methyl p-(trifluoromethyl)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | methyl 4-(trifluoromethyl)benzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.15 |
| Formel vægt | 204.0398 |