Få mere at vide
Methyl 4-(trifluoromethoxy)benzoat, TRC
Artikelnummer. 30467732
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30467732 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30467732 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM332078100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(trifluoromethoxy)benzoate
CAS 780-31-4
Molekylær formel C9H7F3O3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7F3O3/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
IUPAC navn Methyl 4-(trifluoromethoxy)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 220.15
Formel vægt 220.0347