Få mere at vide
Methyl 4-Sulfamoylbenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Sulfamoylbenzoate |
| CAS | 22808-73-7 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O4 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12) |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | methyl 4-sulfamoylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.23 |
| Formel vægt | 215.0252 |